Documenti fondamentali
550280
Sigma-Aldrich
1,3-Dihydro-4-(2-hydroxyphenyl)-2H-1,5-benzodiazepin-2-one
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H12N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Per informazioni sul prodotto 550280, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
275-279 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1ccccc1C2=Nc3ccccc3NC(=O)C2
InChI
1S/C15H12N2O2/c18-14-8-4-1-5-10(14)13-9-15(19)17-12-7-3-2-6-11(12)16-13/h1-8,18H,9H2,(H,17,19)
HUFCCRRBLQYUTK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)