248460
Triisopropylsilyl trifluoromethanesulfonate
97%
Sinonimo/i:
TIPS triflate, Trifluoromethanesulfonic acid triisopropylsilyl ester, Triisopropylsilyl triflate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.415 (lit.)
P. eboll.
45-46 °C/0.03 mmHg
Densità
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)[Si](OS(=O)(=O)C(F)(F)F)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C10H21F3O3SSi/c1-7(2)18(8(3)4,9(5)6)16-17(14,15)10(11,12)13/h7-9H,1-6H3
LHJCZOXMCGQVDQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
217.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
103 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter