Documenti fondamentali
548898
Sigma-Aldrich
2,3-Dihydro-3-oxo-4H-1,4-benzoxazine-4-propionic acid
97%
Sinonimo/i:
3-(2H-1,4-Benzoxazin-3-(4H)-one-4-yl)-propionic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H11NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
163-166 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
OC(=O)CCN1C(=O)COc2ccccc12
InChI
1S/C11H11NO4/c13-10-7-16-9-4-2-1-3-8(9)12(10)6-5-11(14)15/h1-4H,5-7H2,(H,14,15)
BHULHAHXIGPYKV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2,5-Dichlorobenzyl bromide, an aryl halide, is an alkylating agent used in chemical synthesis.[1]
Applicazioni
2,5-Dichlorobenzyl bromide may be used in the synthesis of methyl 5-(2,5-dichlorobenzyloxy)-2-hydroxybenzoate and methyl 4-(2,5-dichlorobenzyloxy)-2-hydroxybenzoate via chemoselective alkylation of the hydroxyl group of the corresponding ester.[1]
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis and bioevaluation of aryl hydroxamates distinguishing between NAD+ and ATP-dependent DNA ligases.
Kukshal V, et al.
MedChemComm, 3(4), 453-461 (2012)