383503
2H-1,4-Benzoxazin-3(4H)-one
99%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Punto di fusione
173-175 °C (lit.)
Solubilità
methanol: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
Stringa SMILE
O=C1COc2ccccc2N1
InChI
1S/C8H7NO2/c10-8-5-11-7-4-2-1-3-6(7)9-8/h1-4H,5H2,(H,9,10)
QRCGFTXRXYMJOS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3