Documenti fondamentali
548685
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-chloro-1-fluorobenzene
96%
About This Item
Formula condensata:
BrC6H3(Cl)F
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.44
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.554 (lit.)
P. ebollizione
180 °C (lit.)
Densità
1.719 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1ccc(Cl)cc1Br
InChI
1S/C6H3BrClF/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3H
YFFUYGSLQXVHMB-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
The Journal of Organic Chemistry, 44, 1519-1533 (1979)