Documenti fondamentali
548529
Sigma-Aldrich
Potassium titanate
95%
About This Item
Formula condensata:
K2TiO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.06
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
95%
Stringa SMILE
[K+].[K+].[O-][Ti]([O-])=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)