Documenti fondamentali
401307
Sigma-Aldrich
Sodium metatitanate
−200 mesh
Sinonimo/i:
Sodium titanium oxide
Scegli un formato
50 G
200,00 €
200,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 G
200,00 €
About This Item
Formula condensata:
Na2Ti3O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
301.58
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
200,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
core: titanium
reagent type: catalyst
Dimensione particelle
−200 mesh
Densità
3.4 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[O-][Ti](=O)O[Ti](=O)O[Ti]([O-])=O
InChI
1S/2Na.7O.3Ti/q2*+1;;;;;;2*-1;;;
GROMGGTZECPEKN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Used as a low-voltage sodium titanium oxide insertion electrode for sodium-ion batteries
Used for preparation of:
  • Titania nanorods and nanowires via a hydrothermal method for use in lithium-ion storage batteries
  • Photocatalytic titanate nanotube thin films via a hydrothermal method
  • Protonated titanate nanotubes as solid acid catalysts
  • Nano-sized supports of ruthenium nanoparticles for catalytic ammonia decomposition
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)