Documenti fondamentali
546038
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-hydroxy-6-trifluoromethylpyrimidine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H4F3N3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
289.5-293.5 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1nc(O)cc(n1)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H4F3N3O/c6-5(7,8)2-1-3(12)11-4(9)10-2/h1H,(H3,9,10,11,12)
ZEPSVMLZBXDPGU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Optimized molecular geometry, force constants and vibrational frequencies of 2-amino-4-hydroxy-6-trifluoromethylpyrimidine (AHFMP) have been evaluated by density functional theory (DFT).[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Simulation of IR and Raman spectral based on scaled DFT force fields: a case study of 2-amino 4-hydroxy 6-trifluoromethylpyrimidine, with emphasis on band assignment.
Krishnakumar, V., and N. Prabavathi.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 71(2), 449-457 (2008)