Documenti fondamentali
545864
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-Aminoglutethimide
97%
Scegli un formato
500 MG
120,40 €
120,40 €
Prezzo di listino172,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
120,40 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H16N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
120,40 €
Prezzo di listino172,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D −160°, c = 1 in methanol
Punto di fusione
115.5-119.5 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC[C@]1(CCC(=O)NC1=O)c2ccc(N)cc2
InChI
1S/C13H16N2O2/c1-2-13(8-7-11(16)15-12(13)17)9-3-5-10(14)6-4-9/h3-6H,2,7-8,14H2,1H3,(H,15,16,17)/t13-/m0/s1
ROBVIMPUHSLWNV-ZDUSSCGKSA-N
Informazioni sul gene
Applicazioni
(S)-(−)-Aminoglutethimide can be used:
  • As an internal standard in the separation of the pyridoglutethimide enantiomers using the HPLC technique.[1]
  • In the study of steroid hormones role on human cytomegalovirus replication in adrenocortical cells.[2]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Stereoselective determination of pyridoglutethimide enantiomers in serum with a chiral cellulose-based high-performance liquid chromatographic column using solid phase extraction and UV detection
Hefnawy MM
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 31(5), 999-1005 (2003)
Marta Trevisan et al.
Journal of cellular physiology, 221(3), 629-641 (2009-08-19)
Following our recent findings on the presence of human cytomegalovirus (HCMV) in the normal human adrenal cortex and in adrenocortical tumors, especially in cortisol-secreting tumors, aim of the present study was to investigate the direct effects of HCMV infection on