544779
Zirconium(IV) oxide-yttria stabilized
<100 nm particle size
Sinonimo/i:
YSZ-3, YSZ-8, YSZ, Yttria stabilized zirconia, Yttrium stabilized zirconium oxide
Scegli un formato
273,00 €
Prezzo di listino390,00 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
273,00 €
Prezzo di listino390,00 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Stato
powder
contiene
8% yttria as stabilizer
Composizione
(ZrO2)1-x(Y2O3)x
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Area superficiale
<60 m2/g , BET
Dimensione particelle
<100 nm
Categoria alternativa più verde
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- a thermal barrier coating for the protection and insulation of metal components in gas turbines[7]
- an electrolyte in the fabrication of solid oxide fuel cells (SOFCs)[9]
- in the fabrication of zirconia dental implant abutments[10]
- membranes for micro energy conversion devices[11]
- a solid acid and a catalyst for catalytic applications[12]
Confezionamento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
As with all types of fuel cells, a Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) is capable of efficiently transforming chemical energy into electrical energy.