704261
Lanthanum strontium manganite
LSM-35
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
PM
Mw 223.89 g/mol
Composizione
La0.65Sr0.35MnO3
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Area superficiale
4-8 m2/g
Dimensione particelle
0.6-1.2 μm (Horiba-Laser)
applicazioni
battery manufacturing
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Articoli
As with all types of fuel cells, a Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) is capable of efficiently transforming chemical energy into electrical energy.