763691
Lanthanum strontium cobaltite, LSC-82
99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Cobalt lanthanum strontium oxide, LSC, LSC-82, LSCo, Lanthanum strontium cobalt oxide, Strontium doped lanthanum cobalt oxide
Scegli un formato
78,40 €
Prezzo di listino112,00 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
78,40 €
Prezzo di listino112,00 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
99% trace metals basis
Stato
powder
PM
Mw 235.58 g/mol
Composizione
La0.8Sr0.2CoO3
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Area superficiale
13-18 m2/g
Dimensione particelle
0.4-1 μm (Horiba-Laser)
applicazioni
battery manufacturing
Categoria alternativa più verde
, Enabling
Categorie correlate
Descrizione generale
LSC-82 has the unique ability to reduce itself reversibly at moderate partial pressures of oxygen, thus producing large numbers of oxygen ion vacancies. The ion vacancies allow a number of events to take place, such as;
- ease the transport of oxygen ion and cause oxygen surface exchange,
- raise mechanical stress by causing volume expansion of the lattice.
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?