Documenti fondamentali
544086
Sigma-Aldrich
3,3,3-Trifluoro-1-propyne
97%
Sinonimo/i:
1,1,1-Trifluoropropyne, TFP, Trifluoromethylethyne
About This Item
Formula condensata:
CF3C≡CH
Numero CAS:
Peso molecolare:
94.04
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Il prodotto 544086 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Saggio
97%
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
FC(F)(F)C#C
InChI
1S/C3HF3/c1-2-3(4,5)6/h1H
PRDFNJUWGIQQBW-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
Supplied in a carbon steel lecture bottle with a CGA180M/CGA110F needle valve installed.
Compatible with the following:
  • Aldrich® lecture-bottle station systems
  • Aldrich® lecture-bottle gas regulators
Altre note
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Comunemente ordinati con questo prodotto
Portagomma
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Valvola di spurgo
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)