Documenti
244392
Sigma-Aldrich
3,3-Dimethyl-1-butyne
98%
Sinonimo/i:
tert-Butylacetylene
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CC≡CH
Numero CAS:
Peso molecolare:
82.14
Beilstein:
1697100
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
7.88 psi ( 20 °C)
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.374 (lit.)
P. eboll.
37-38 °C (lit.)
Punto di fusione
−78 °C (lit.)
Densità
0.667 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)C#C
InChI
1S/C6H10/c1-5-6(2,3)4/h1H,2-4H3
PPWNCLVNXGCGAF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3,3-Dimethyl-1-butyne was used in the synthesis of erythro and threo isomers of B-(3,3-dimethyl-1,2-dideuterio-1-butyl)-9-BBN by hydroboration-deuteronolysis-hydroboration sequence.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-21.1 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-29.5 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves