Documenti fondamentali
542636
Sigma-Aldrich
Methyl 2,6-difluorobenzoate
97%
Scegli un formato
25 G
48,02 €
48,02 €
Prezzo di listino68,60 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
48,02 €
About This Item
Formula condensata:
F2C6H3CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
48,02 €
Prezzo di listino68,60 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.476 (lit.)
P. ebollizione
203-204 °C (lit.)
Densità
1.281 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
fluoro
Stringa SMILE
COC(=O)c1c(F)cccc1F
InChI
1S/C8H6F2O2/c1-12-8(11)7-5(9)3-2-4-6(7)10/h2-4H,1H3
QNPFLTKQLFSKBY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Methyl 2,6-difluorobenzoate is a fluorinated aromatic ester. It can be synthesized from 2,6-difluorobenzoic acid via esterification with methanol.[1]
Applicazioni
Methyl 2,6-difluorobenzoate may be used in the synthesis of 9-hydroxy-13-(2,6-difluorophenyl)-3H-dibenzo[b,i]xanthen-3-one[2] and 2,6-difluorobenzohydroxamic acid.[2]
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
203.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
95 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
2, 6-Difluorobenzohydroxamic acid.
Meng XG and Shang XM.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, Crystal Engineering and Materials, 62(2), o651-o652 (2006)
Conformational analysis. Part 25. The evaluation of molecular geometries by the lanthanide induced shift (LIS) technique.
Abraham RJ, et al.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 11, 1973-1979 (1995)