Documenti fondamentali
328154
Sigma-Aldrich
2,4,5-Trifluorobenzoic acid
99%
Scegli un formato
5 G
40,30 €
40,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
40,30 €
About This Item
Formula condensata:
F3C6H2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.09
Beilstein:
3257609
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
40,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
solid
Punto di fusione
94-96 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
fluoro
Stringa SMILE
OC(=O)c1cc(F)c(F)cc1F
InChI
1S/C7H3F3O2/c8-4-2-6(10)5(9)1-3(4)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)
AKAMNXFLKYKFOJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2,4,5-Trifluorobenzoic acid is an important quinolone antibacterial intermediate.[1]
Applicazioni
2,4,5-Trifluorobenzoic acid was used in preparation of 5-fluoro-2-methoxy-4-methylaminbenzamide.[2]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
An Expedient Route to the Quinolone Antibacterial Intermediate, 2, 4, 5-Trifluorobenzoic Acid.
O'Reilly NJ, et al.
Synlett, 1990(10), 609-610 (1990)
Yoshimi Hirokawa et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 50(7), 941-959 (2002-07-20)
In search of a dopamine D2 and serotonin 5-HT3 receptors dual antagonist as a potential broad antiemetic agent, a number of benzamides were prepared from 4-amino-5-chloro-2-methoxybenzoic acid derivatives and 6-amino-1,4-dialkylhexahydro-1,4-diazepines and evaluated for their binding affinity for the dopamine D2