Documenti fondamentali
542245
Sigma-Aldrich
3′,5′-Dibromo-4′-hydroxyacetophenone
96%
About This Item
Formula condensata:
Br2C6H2(OH)COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
293.94
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Punto di fusione
182-187 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)c1cc(Br)c(O)c(Br)c1
InChI
1S/C8H6Br2O2/c1-4(11)5-2-6(9)8(12)7(10)3-5/h2-3,12H,1H3
ZNWPTJSBHHIXLJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3′,5′-Dibromo-4′-hydroxyacetophenone (3,5-dibromo-4-hydroxyacetophenone) can be obtained from 4-hydroxyacetophenone, via bromination by N-bromosuccinimide in the presence of LiClO4-SiO2.[1]
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
An intriguing effect of lithium perchlorate dispersed on silica gel in the bromination of aromatic compounds by N-bromosuccinimide.
Bagheri M, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 83(2), 146-149 (2005)