541753
3,4-Dichloroiodobenzene
98%
Saggio
98%
Punto di fusione
27-29 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
iodo
Stringa SMILE
Clc1ccc(I)cc1Cl
InChI
1S/C6H3Cl2I/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3H
NADPFZNWCQIJJW-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?