541087
Ethyl 3,5-dihydroxybenzoate
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
127-130 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C9H10O4/c1-2-13-9(12)6-3-7(10)5-8(11)4-6/h3-5,10-11H,2H2,1H3
APHYVLPIZUVDTK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)