Documenti fondamentali
BASMF2062
Sigma-Aldrich
Non-Aqueous Reference Electrode Kit
Sinonimo/i:
Kit for Non-Aqueous Reference Electrode
Scegli un formato
1 KIT
332,00 €
332,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 KIT
332,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352300
NACRES:
NA.23
332,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Descrizione generale
Kit includes:
  • Non-Aqueous Reference Electrode (1) - BASMF1085
  • 1g Silver Nitrate (1)
  • 1/8" chunks CoralPor with 1/2" tubes PTFE heat shrink (1/pk) - BASMF2064
  • Reference Electrode O-ring (1)
Non-Aqueous Reference Electrode Kit- Ag/Ag+
Note legali
Product of Bioanalytical Systems, Inc.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)