Documenti fondamentali
BASMF2060
Sigma-Aldrich
Electrode Polishing Kit, PK-4
Sinonimo/i:
PK-4 Electrode Polish
Scegli un formato
1 KIT
332,00 €
332,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 KIT
332,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
332,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Descrizione generale
Kit includes:
  • Electrode modifier- fine grit polishing pads (5)
  • Diamond polishing pads (white, nylon) (10)
  • Alumina polishing pads (tan, velvet) (5)
  • Polishing glass plate (2)
  • Electrode modifier - coarse diamond polish - 15 um (1)
  • Electrode modifier - fine diamond polish - 3 um (1)
  • Electrode modifier - ultrafine diamond polish - 1 um (1)
  • Electrode modifier - polishing alumina (1)
Applicazioni
The electron transfer kinetics, and hence the current response, of redox-active species can be dramatically affected by the condition of the surface of the working electrode. Pretreatment of the electrode surface may therefore be necessary in order to obtain reproducible results.
If rinsing the electrode surface with water and/or methanol is insufficient to remove adsorbed species and restore the working electrode to prime condition, then hand polishing may be required using the PK-4 polishing kit. The polish suspensions are applied to fabric pads attached to glass plates. The progression of polishing should always proceed from coarse to fine materials, with thorough rinsing and a change of pads between each step.
Note legali
Product of Bioanalytical Systems, Inc.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)