Documenti fondamentali
537101
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1-Chloro-3-(4-fluorophenoxy)-2-propanol
97%
Scegli un formato
5 G
193,20 €
193,20 €
Prezzo di listino276,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
193,20 €
About This Item
Formula condensata:
FC6H4OCH2CH(OH)CH2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.63
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
193,20 €
Prezzo di listino276,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D +0.25°, c = 1 in chloroform
Indice di rifrazione
n20/D 1.52 (lit.)
P. ebollizione
283-284 °C (lit.)
Densità
1.288 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
fluoro
hydroxyl
Stringa SMILE
O[C@@H](CCl)COc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C9H10ClFO2/c10-5-8(12)6-13-9-3-1-7(11)2-4-9/h1-4,8,12H,5-6H2/t8-/m0/s1
OSIKOYZBGUHWAB-QMMMGPOBSA-N
Note legali
Manufactured under license by Sterling Pharma Solutions Limited, using Jacobsen HKR technology.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)