Documenti fondamentali
536644
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-(Boc-amino)-1,5-pentanediol
97%
About This Item
Formula condensata:
HO(CH2)3CH[NHCO2C(CH3)3]CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D −15°, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
59-62 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)CCCO
InChI
1S/C10H21NO4/c1-10(2,3)15-9(14)11-8(7-13)5-4-6-12/h8,12-13H,4-7H2,1-3H3,(H,11,14)/t8-/m0/s1
UBNNKNSFDFANKW-QMMMGPOBSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)