533092
4,4-Difluoro-1-phenyl-1,3-butanedione
97%
Scegli un formato
70,50 €
Prezzo di listino141,00 €Risparmia il 50%Scegli un formato
About This Item
70,50 €
Prezzo di listino141,00 €Risparmia il 50%Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
47-51 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
ketone
phenyl
Stringa SMILE
FC(F)C(=O)CC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H8F2O2/c11-10(12)9(14)6-8(13)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,10H,6H2
JTIPWONXTZMDOK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Eu(DPBD)3·H2O
- Eu(DPBD)3·biq (biq= 2,2-biquinoline)
- Eu(DPBD)3·phen (phen= 1,10-phenanthroline)
- Eu(DPBD)3·neo (neo= neocuproine)
- Eu(DPBD)3·bipy (bipy= 2,2-bipyridyl)
- Gd(DPBD)3·(H2O)2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)