531677
m-Tolyl acetate
97%
Sinonimo/i:
3-Methylphenylacetate, m-Cresyl acetate, Acetic acid m-tolyl ester
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.501 (lit.)
P. ebollizione
210-213 °C (lit.)
Densità
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
CC(=O)Oc1cccc(C)c1
InChI
1S/C9H10O2/c1-7-4-3-5-9(6-7)11-8(2)10/h3-6H,1-2H3
OTGAHJPFNKQGAE-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
203.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
95 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?