Documenti fondamentali
T38091
Sigma-Aldrich
m-Tolylacetic acid
99%
Sinonimo/i:
3-Methylphenylacetic acid
Scegli un formato
5 G
13,95 €
13,95 €
Prezzo di listino27,90 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
13,95 €
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H4CH2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.17
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
13,95 €
Prezzo di listino27,90 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99%
Punto di fusione
64-66 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cccc(CC(O)=O)c1
InChI
1S/C9H10O2/c1-7-3-2-4-8(5-7)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
GJMPSRSMBJLKKB-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
A A Nomeir et al.
Analytical biochemistry, 135(2), 296-303 (1983-12-01)
A method utilizing high-performance liquid chromatography (HPLC) has been developed for the analysis of tri-o-cresyl phosphate (TOCP) and its possible metabolites, o-cresyl dihydrogen phosphate, di-o-cresyl hydrogen phosphate, o-hydroxybenzyl alcohol, o-cresol, saligenin cyclic-o-tolyl phosphate [2-(o-cresyl)-4H-1:3:2:benzodioxaphosphoran-2-one], salicylic acid, salicylaldehyde, hydroxymethyl TOCP (di-o-cresyl
[Further studies on the metabolic behavior of some aromatic and hydroaromatic mono- and dicarboxylic acids].
K BERNHARD et al.
Hoppe-Seyler's Zeitschrift fur physiologische Chemie, 310(1-2), 37-43 (1958-01-01)