Documenti fondamentali
530603
Sigma-Aldrich
2,5-Diaminopyridine
97%
Scegli un formato
1 G
77,50 €
5 G
257,60 €
10 G
439,00 €
77,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
77,50 €
5 G
257,60 €
10 G
439,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H7N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
109.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
77,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
P. ebollizione
180 °C/12 mmHg (lit.)
Stringa SMILE
Nc1ccc(N)nc1
InChI
1S/C5H7N3/c6-4-1-2-5(7)8-3-4/h1-3H,6H2,(H2,7,8)
MIROPXUFDXCYLG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2,5-Diaminopyridine is a disubstituted pyridine that can be prepared by the reduction of 5-nitro-2-aminopyridine using 10%Pd/C.[1]
Applicazioni
2,5-Diaminopyridine may be used in the preparation of 6-acetamidoimidazo[ 1,2-a]pyridine.[1] It may be used in the preparation of organo-soluble polyimides by reacting with different dianhydride monomers. These polyimides form the precursor for preparing novel polyimide-silica composites.[2]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Porous pyridine based polyimide?silica nanocomposites with low dielectric constant.
K?v?lc?m N, et al.
Journal of Porous Materials, 20(4), 709-718 (2013)
Teleamination of the imidazo [1,2-a] pyridine system.
Hand ES and Paudler WW.
The Journal of Organic Chemistry, 43(14), 2900-2906 (1978)