Documenti
D24501
Sigma-Aldrich
4,5-Diaminopyrimidine
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H6N4
Numero CAS:
Peso molecolare:
110.12
Beilstein:
112646
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
powder
P. eboll.
229 °C/32 mmHg (lit.)
Punto di fusione
204-206 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1cncnc1N
InChI
1S/C4H6N4/c5-3-1-7-2-8-4(3)6/h1-2H,5H2,(H2,6,7,8)
PPAULTVPKLVLII-UHFFFAOYSA-N
WGK 3