Documenti
529354
Sigma-Aldrich
Ammonium magnesium phosphate hydrate
99.997% trace metals basis
Sinonimo/i:
Phosphoric acid ammonium magnesium salt hydrate
About This Item
Formula condensata:
(NH4)MgPO4 · xH2O
Peso molecolare:
137.31 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.997% trace metals basis
Forma fisica
solid
Impurezze
≤35.0 ppm Trace Metal Analysis
Stringa SMILE
O.[Mg++].[H][N+]([H])([H])[H].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/Mg.H3N.H3O4P.H2O/c;;1-5(2,3)4;/h;1H3;(H3,1,2,3,4);1H2/q+2;;;/p-2
DRMWBNMSWMDKLG-UHFFFAOYSA-L
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4