Documenti
344702
Sigma-Aldrich
Magnesium phosphate hydrate
Sinonimo/i:
Magnesium phosphate tribasic, Trimagnesium diphosphate hydrate
About This Item
Formula condensata:
Mg3(PO4)2·xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
262.86 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Forma fisica
powder
Densità
2.195 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O.[Mg++].[Mg++].[Mg++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Mg.2H3O4P.H2O/c;;;2*1-5(2,3)4;/h;;;2*(H3,1,2,3,4);1H2/q3*+2;;;/p-6
WESIJKDWGUWFEP-UHFFFAOYSA-H
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3