203726
Solfato di magnesio
≥99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Sulfuric acid magnesium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
<0.01 (vs air)
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.99% trace metals basis
Forma fisica
powder and chunks
Impurezze
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
Stringa SMILE
[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1