Documenti
526606
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2-fluorobenzaldehyde
96%
About This Item
Formula condensata:
ClC6H3(F)CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.56
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.545 (lit.)
P. eboll.
214 °C (lit.)
Densità
1.35 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1c(Cl)cccc1C=O
InChI
1S/C7H4ClFO/c8-6-3-1-2-5(4-10)7(6)9/h1-4H
YAOZCMANASAVFN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3-Chloro-2-fluorobenzaldehyde is a fluorinated benzaldehyde derivative.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
186.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
85.6 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter