Documenti fondamentali
658324
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-4-nitrobenzaldehyde
97%
Scegli un formato
1 G
32,60 €
5 G
44,00 €
32,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
32,60 €
5 G
44,00 €
About This Item
Formula condensata:
O2NC6H3(OCH3)CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
32,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
120-124 °C
Gruppo funzionale
aldehyde
nitro
Stringa SMILE
COc1cc(ccc1C=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-13-8-4-7(9(11)12)3-2-6(8)5-10/h2-5H,1H3
LEBUUZXTHMCZQZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Building block used in the preparation of 5-aryloxazoles.[1][2]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Organic Process Research & Development, 6, 677-677 (2002)
Heterocycles, 68, 167-167 (2006)