Documenti fondamentali
526150
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2,3-Dibenzyloxy-1-propanol
96%
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2O(CH2)3OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
272.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Attività ottica
[α]20/D −18°, c = 1 in chloroform
Indice di rifrazione
n20/D 1.552 (lit.)
P. ebollizione
153-156 °C/0.4 mmHg (lit.)
Densità
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC[C@@H](COCc1ccccc1)OCc2ccccc2
InChI
1S/C17H20O3/c18-11-17(20-13-16-9-5-2-6-10-16)14-19-12-15-7-3-1-4-8-15/h1-10,17-18H,11-14H2/t17-/m0/s1
FBDGHDWQYGJZQU-KRWDZBQOSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)