Key Documents
525723
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-chlorobenzyl alcohol
97%
About This Item
Formula condensata:
BrC6H3(Cl)CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.48
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
92-96 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
chloro
hydroxyl
Stringa SMILE
OCc1cc(Br)ccc1Cl
InChI
1S/C7H6BrClO/c8-6-1-2-7(9)5(3-6)4-10/h1-3,10H,4H2
SCHBQPIVMBDOQF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
5-Bromo-2-chlorobenzyl alcohol is also referred to as (5-bromo-2-chlorophenyl)methanol (IUPAC name).
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)