Documenti fondamentali
523674
Sigma-Aldrich
4-(Trimethylsilyl)phenylboronic acid
≥95.0%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3SiC6H4B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
≥95.0%
Punto di fusione
173-178 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)c1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C9H15BO2Si/c1-13(2,3)9-6-4-8(5-7-9)10(11)12/h4-7,11-12H,1-3H3
NRPZMSUGPMYBCQ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Mariana Hamer et al.
Electrophoresis, 39(8), 1048-1053 (2018-02-01)
Glycosylated hemoglobin (HbA1c) detection is performed routinely in hospitals as it is the most widespread confirmatory diagnosis of diabetes mellitus. Here we present a novel CE method for measuring HbA1c by introducing silica nanoparticles (NPs) modified with a boronic acid