Documenti fondamentali
523232
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2-methylanisole
90%
About This Item
Formula condensata:
ClC6H3(CH3)OCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.61
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
90%
Indice di rifrazione
n20/D 1.42 (lit.)
P. ebollizione
213-217 °C (lit.)
Densità
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1cccc(Cl)c1C
InChI
1S/C8H9ClO/c1-6-7(9)4-3-5-8(6)10-2/h3-5H,1-2H3
LTVRGAWOEOKGJZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3-Chloro-2-methylanisole can be prepared via trifluoroacetic (TFA) anhydride reaction.[1] Enthalpy of vaporization of 3-chloro-2-methylanisole at boiling point (488.15K) is 42.747kjoule/mol.[2]
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
140.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
60 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
(Arene) tricarbonylmanganese (I) Complexes: a Preparative Study. Crystal Structure of [(6-C6H5CH2COCH2Ph) Mn (CO)3] BF4.
Jackson JD, et al.
Organometallics, 13(10), 3972-3980 (1994)
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 466-466 (2014)