Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti
264806
Sigma-Aldrich
(2,5-Dimethoxyphenyl)acetyl chloride
99%
About This Item
Formula condensata:
(CH3O)2C6H3CH2COCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.65
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.5385 (lit.)
P. eboll.
118 °C/0.8 mmHg (lit.)
Densità
1.227 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
COc1ccc(OC)c(CC(Cl)=O)c1
InChI
1S/C10H11ClO3/c1-13-8-3-4-9(14-2)7(5-8)6-10(11)12/h3-5H,6H2,1-2H3
RAPIPBRHRYSAHQ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
226.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
108 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter