Documenti fondamentali
459216
Sigma-Aldrich
L-Alaninamide hydrochloride
95%
Scegli un formato
1 G
25,40 €
5 G
58,00 €
25,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
25,40 €
5 G
58,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(NH2)CONH2·HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
124.57
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
25,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
solid
Attività ottica
[α]25/D +11.0°, c = 1 in methanol
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
212-217 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Cl[H].C[C@H](N)C(N)=O
InChI
1S/C3H8N2O.ClH/c1-2(4)3(5)6;/h2H,4H2,1H3,(H2,5,6);1H/t2-;/m0./s1
FIAINKIUSZGVGX-DKWTVANSSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)