Documenti fondamentali
194972
Sigma-Aldrich
tert-Butylhydrazine hydrochloride
98%
Scegli un formato
5 G
17,15 €
100 G
83,30 €
500 G
73,50 €
17,15 €
Prezzo di listino24,50 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
17,15 €
100 G
83,30 €
500 G
73,50 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CNHNH2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
124.61
Beilstein:
3651224
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
17,15 €
Prezzo di listino24,50 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
191-194 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
hydrazine
Stringa SMILE
Cl.CC(C)(C)NN
InChI
1S/C4H12N2.ClH/c1-4(2,3)6-5;/h6H,5H2,1-3H3;1H
DDPWVABNMBRBFI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
tert-Butylhydrazine hydrochloride was used in the synthesis of:
  • diphosphinohydrazines[1]
  • 5-amino-1-tert-butyl-3-(p-chlorophenyl)-4-cyanopyrazole[2]
  • 1,3,4,5-tetrasubstituted pyrazole derivatives[3]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Regioselective synthesis of 1, 3, 4, 5-tetrasubstituted pyrazoles from Baylis-Hillman adducts.
Lee KY, et al.
Tetrahedron Letters, 44(35), 6737-6740 (2003)
One-pot synthesis of tetrasubstituted pyrazoles-Proof of regiochemistry.
Hanefeld U, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 13, 1545-1552 (1996)
Alexander N Kornev et al.
Inorganic chemistry, 51(2), 874-881 (2012-01-03)
Reactions of diphosphinohydrazines R-NH-N(PPh(2))(2) (R = tBu (1), Ph(2)P (3)) with some metalation reagents (Co[N(SiMe(3))(2)](2), LiN(SiMe(3))(2), La[N(SiMe(3))(2)](3), nBuLi, MeLi) were performed. Compound 1 was synthesized by the reaction of Ph(2)PCl with tert-butylhydrazine hydrochloride in 83% yield. This compound reveals temperature-dependent