522864
Methylstyrene
60% meta, 40% para and 1% ortho, 99%, contains ~50 ppm 4-tert-butylcatechol as inhibitor
Sinonimo/i:
Vinyltoluene
Saggio
99%
contiene
~50 ppm 4-tert-butylcatechol as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.5425 (lit.)
P. ebollizione
168 °C (lit.)
Densità
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1ccc(C=C)cc1.Cc2cccc(C=C)c2
InChI
1S/2C9H10/c1-3-9-6-4-8(2)5-7-9;1-3-9-6-4-5-8(2)7-9/h2*3-7H,1H2,2H3
VAPKHDZBJXRVNG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Applications in cancer therapy: Investigation into (−)-Epicatechin incorporated in phytopharmaceuticals for cancer treatment discusses its bioactive properties and synergistic effects when combined with other therapeutic agents, providing new avenues for integrative cancer therapies (Idoudi et al., 2024).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
125.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
52 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?