522317
2-Mercapto-4-methyl-5-thiazoleacetic acid
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Punto di fusione
207 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cc1nc(S)sc1CC(O)=O
InChI
1S/C6H7NO2S2/c1-3-4(2-5(8)9)11-6(10)7-3/h2H2,1H3,(H,7,10)(H,8,9)
KYBOCQHDFLVQIB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3