This product is not tested for maleic anhydride content on a lot by lot basis. The estimated amount is approximately 1.5 wt.%.
460060
Polyisoprene-graft-maleic anhydride
average Mw ~25,000
Sinonimo/i:
maleated copolymer, maleated polymer, maleic copolymer
Prodotti consigliati
PM
average Mw ~25,000
Indice di rifrazione
n20/D 1.52 (lit.)
Viscosità
10-50 cP, 20 wt. % in toluene(30 °C, Brookfield)(lit.)
Densità
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O1C(=O)C(CC1=O)\C=C\C(=C)C.CC(=C)C=C
InChI
WRJJKMSOBIKPNE-BJILWQEISA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
What is the Maleic anhydride content in Polyisoprene-graft-maleic anhydride ??
1 risposta-