859796
4-Imidazoleacrylic acid
99%
Sinonimo/i:
3-(4-Imidazolyl)acrylic acid, Urocanic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Saggio
99%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
226-228 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)\C=C\c1c[nH]cn1
InChI
1S/C6H6N2O2/c9-6(10)2-1-5-3-7-4-8-5/h1-4H,(H,7,8)(H,9,10)/b2-1+
LOIYMIARKYCTBW-OWOJBTEDSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3