Documenti fondamentali
521191
Sigma-Aldrich
1-Ethynyl-4-methoxy-2-methylbenzene
97%
Scegli un formato
1 G
91,00 €
5 G
368,00 €
91,00 €
Prezzo di listino182,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
91,00 €
5 G
368,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3OC6H3(CH3)C≡CH
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
91,00 €
Prezzo di listino182,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
30-34 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(C#C)c(C)c1
InChI
1S/C10H10O/c1-4-9-5-6-10(11-3)7-8(9)2/h1,5-7H,2-3H3
IETBNYUYILAKFK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
1-Ethynyl-4-methoxy-2-methylbenzene is an aromatic acetylene derivative.[1] Its reaction with 2-diazo-5,5-dimethylcyclohexanedione (diazodimedone) has been reported to afford cycloadducts.[2]
Applicazioni
1-Ethynyl-4-methoxy-2-methylbenzene may be used in the preparation of 5-chloro-3-[(4-methoxy-2-methylphenyl)ethynyl]pyridin-2-amine.[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
201.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
93.9 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Regioselective Synthesis of Highly Functionalized Furans Through the RuII-Catalyzed [3+ 2] Cycloaddition of Diazodicarbonyl Compounds.
Xia L and Yong RL.
European Journal of Organic Chemistry, 16, 3430-3442 (2014)
The acid-catalysed synthesis of 7-azaindoles from 3-alkynyl-2-aminopyridines and their antimicrobial activity.
Leboho TC, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 12(2), 307-315 (2014)