460427
Neodymium(III) acetylacetonate hydrate
Sinonimo/i:
2,4-Pentanedione neodymium(III) derivative, Nd(acac)3, Neodymium(III) 2,4-pentanedionate
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Composizione
Nd, 30.0-34.0% EDTA titration
Impiego in reazioni chimiche
core: neodymium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
143 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
O.CC(=O)\C=C(\C)O[Nd](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.Nd.H2O/c3*1-4(6)3-5(2)7;;/h3*3,6H,1-2H3;;1H2/q;;;+3;/p-3/b3*4-3-;;
ZOWCSWGOVNMTLL-KJVLTGTBSA-K
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
I clienti hanno visto anche
Articoli
Magnetic nanoparticles have attracted tremendous attention due to their novel properties and their potential applications in magnetic recording, magnetic energy storage and biomedicine.