Documenti fondamentali
521116
Sigma-Aldrich
2-Ethynyl-1,4-dimethylbenzene
97%
About This Item
Formula condensata:
HC≡CC6H3(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5410 (lit.)
P. ebollizione
193-194 °C (lit.)
Densità
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(C)c(c1)C#C
InChI
1S/C10H10/c1-4-10-7-8(2)5-6-9(10)3/h1,5-7H,2-3H3
UNUIVBVNLZPXCR-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
8.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-13 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Iron-Catalyzed Dioxygenation of Alkenes and Terminal Alkynes by using (Diacetoxyiodo) benzene as Oxidant.
Srinivas BTV, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 357(16-17), 3587-3596 (2015)
Energy-Transfer Properties of a [2.2] Paracyclophane-Based Through-Space Dimer.
Morisaki Y, et al.
Chemistry (Weinheim An Der Bergstrasse, Germany), 19(52), 17715-17718 (2013)