519707
8-(Tosylamino)quinoline
97%
Sinonimo/i:
N-(8-Quinolyl)-p-toluenesulfonamide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
154-158 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2cccc3cccnc23
InChI
1S/C16H14N2O2S/c1-12-7-9-14(10-8-12)21(19,20)18-15-6-2-4-13-5-3-11-17-16(13)15/h2-11,18H,1H3
ZSMKPYXVUIWTCT-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3