Documenti fondamentali
519561
Sigma-Aldrich
3-Bromobenzophenone
98%
Scegli un formato
5 G
180,00 €
180,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
180,00 €
About This Item
Formula condensata:
BrC6H4COC6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
261.11
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
180,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Punto di fusione
74.5-77.5 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
ketone
phenyl
Stringa SMILE
Brc1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H9BrO/c14-12-8-4-7-11(9-12)13(15)10-5-2-1-3-6-10/h1-9H
XNUMUNIJQMSNNN-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Mark F. Mechelke et al.
The Journal of organic chemistry, 64(13), 4821-4829 (2001-10-25)
The synthesis of a family of farnesol analogues, incorporating aromatic rings, has been achieved in high yields through the development of a regioselective coupling of allylic tetrahydropyranyl ethers with organometallic reagents. The allylic THP group is displaced readily by Grignard
Sonovoltammetric measurement of the rates of electrode processes with fast coupled homogeneous kinetics: Making macroelectrodes behave like microelectrodes.
Compton RG, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 9, 1017-1018 (1996)
Transition-metal catalyzed synthesis of ketoprofen.
Ramminger C, et al.
Journal of the Brazilian Chemical Society, 11(2), 105-111 (2000)
Similar or Totally Different: The Control of Conjugation Degree through Minor Structural Modifications, and Deep-Blue Aggregation-Induced Emission Luminogens for Non-Doped OLEDs.
Huang J, et al.
Advances in Functional Materials, 23(18), 2329-2337 (2013)