Documenti fondamentali
166634
Sigma-Aldrich
4,4′-Dibromobenzophenone
97%
Scegli un formato
1 G
97,90 €
97,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
97,90 €
About This Item
Formula condensata:
(BrC6H4)2CO
Numero CAS:
Peso molecolare:
340.01
Beilstein:
2049958
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
97,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
171-174 °C (lit.)
Stringa SMILE
Brc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C13H8Br2O/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8H
LFABNOYDEODDFX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
4,4′-Dibromobenzophenone is the main degradation product of bromopropylate in honey[1].
Applicazioni
4,4′-Dibromobenzophenone was used in the synthesis of high molecular weight poly(p-phenylene) derivatives via palladium-catalyzed polycondensation reaction[2].
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Pd-catalyzed polycondensation of aromatic monomers with functional groups.
Rehahn M, et al.
Makromol. Chem., Rapid Commun., 11(11), 535-539 (1990)
G Formica
Journal - Association of Official Analytical Chemists, 67(5), 896-901 (1984-09-01)
An analytical procedure is described for determination of residues of bromopropylate (BP) and its main degradation product 4,4'-dibromobenzophenone (BBP) in honey. The method also allows the determination of 4,4'-dibromobenzilic acid (BBA), a potential intermediate to BBP. The method involves dissolution